Merck
GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWell slide tray
holds up to 4 slides
Szinonimák:
Slide store, slide holder
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
NB.22
material
acrylic
Jellemzők
Holds 4 x slides 76x26 mm
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 204970
külső méret
85.4 mm × 127.6 mm
Általános leírás
FlexWell 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
Jogi információk
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.