G9654
Gentamicin-Glutamine
solution, suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Javasolt termékek
product name
Gentamicin-Glutamine solution, with 200 mM L-glutamine and 5 mg gentamicin per mL in tissue culture grade water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
hatékonyság
5-6 mg per mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria, and mycoplasma.
Komponensek
Vigyázat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture