Fontos dokumentumok
G9264
Monoclonal Anti-Growth Associated Protein-43 antibody produced in mouse
clone GAP-7B10, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-GAP-43
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GAP-7B10, monoclonal
molekulatömeg
antigen 46 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
hamster, human, feline, rat, chicken, snake, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:2,000 using newborn rat brain extract
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAP43(2596)
mouse ... Gap43(14432)
rat ... Gap43(29423)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunostaining of tissue sections from the prefrontal cortex and hippocampus of rat pups to recognize an epitope present on kinase C domain in the N terminal of GAP-43 protein
- immunohistochemistry at a working dilution of 1:3000 using sections from fetal and adult brains of mice
- immunofluorescence at a working dilution of 1:4000 using 8μm sections of mice brain
- western blotting using hippocampal lysates from rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)