Fontos dokumentumok
G9043
Anti-GRP78/BiP (ET-21) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-78-kDa Glucose-Regulating Protein, Anti-Immunoglobulin Heavy Chain Binding Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 78 kDa
faj reaktivitás
mouse, chicken, Xenopus, hamster, human, rat
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol/acetone fixed cultured mouse fibroblast NIH3T3 cell line
immunohistochemistry: 1:1,000 using human cerebral cortex and human thyroid gland tissue sections
western blot: 1:3,000 using whole cell extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPA5(3309)
mouse ... Hspa5(14828)
rat ... Hspa5(25617)
Alkalmazás
- for immunofluorescence staining of frozen heart tissue to examine whether ER stress signaling activation occurs in cardiomyocytes
- for immunohistochemistry on Paraffin embedded sections of human cerebral cortex and human thyroid gland tissue sections.
- to detect Bip by immunoblotting of protein extract from WT AB strain of zebrafish (Danio rerio)
- at a working dilution of 1:1000 to detect GRP78 in extract of prostate cancer cells after androgen deprivation therapy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.