Fontos dokumentumok
G7652
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
Szinonimák:
Goat anti-mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
gold conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
aqueous glycerol suspension
részecskeméret
10 nm (colloidal gold)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogold labeling is a technique whereing antibodies, especially secondary antibodies, are labeled with colloidal gold. These gold conjugated antibodies generate electron dense particles that are visable using electron microscopy.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)