Fontos dokumentumok
G6048
Galactokinase human
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
solution
specifikus aktivitás
≥1400 unit/μg protein
molekulatömeg
42 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?