Fontos dokumentumok
G5642
Monosialoganglioside GM3 from canine blood
≥98%, lyophilized powder
Teszt
≥98%
Forma
lyophilized powder
oldhatóság
chloroform/methanol/water (9.5:9.5:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research