Merck
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
C17:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C72H132N4O31
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1549.83
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.22
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 100 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)