Fontos dokumentumok
G3018
Asialoganglioside GM1 from bovine brain
~98%, lyophilized powder
Szinonimák:
Ceramide tetrahexoside, Ganglioside GM1, asialo, Gangliotetraosyl ceramide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~98%
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C62H114N2O23/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(71)64-40(41(70)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-80-60-54(78)51(75)57(44(36-67)83-60)86-62-55(79)52(76)56(45(37-68)84-62)85-59-47(63-39(3)69)58(49(73)43(35-66)81-59)87-61-53(77)50(74)48(72)42(34-65)82-61/h30,32,40-45,47-62,65-68,70,72-79H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,63,69)(H,64,71)/b32-30+/t40?,41?,42-,43-,44-,45-,47-,48+,49+,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59+,60?,61+,62+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VELGMVLNORPMAO-JTFNWEOFSA-N
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research