Fontos dokumentumok
F9902
Monoclonal Anti-Fibrinogen antibody produced in mouse
clone 85D4, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Fib2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
85D4, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
pig, sheep, rabbit, bovine, baboon, human, goat, canine
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:8,000
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)