F9776
Nalgene® Dewars
capacity 10 L
Szinonimák:
cryo dewar, cryo thermos
About This Item
Javasolt termékek
material
urethane foam-filled high-density polyethylene
Csatlakozó
Joints neck (197)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 4150-9000
technika/technikák
cryopreservation: suitable
belső átmérő × mélység
19.8 cm × 39.6 cm
kapacitás
10 L
méret
15 1/2 in. (394 mm) × 7 3/4 in. (197 mm)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Made with high-density polyethylene base and HDPE cover with polyethylene coated handle
- Strong and shatterproof performance
- Heat leakage is reduced due to double-walled sides and CFC-free foam urethane insulation.
- Samples stay colder for longer
- Can be used from −196°C to +100°C
- Pour spout and bottom grip area helps in the removal of used liquids easily.
- Vented and insulated cover allows outflow vapor by maintaining sample temperature
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)