Fontos dokumentumok
F9634
DL-Fluorocitric acid barium salt
Szinonimák:
Barium Fluorocitrate
About This Item
Javasolt termékek
szennyeződések
≤5% acetic acid
Minőségi szint
SMILES string
OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O
InChI
1S/C6H7FO7.Ba.2H/c7-3(4(10)11)6(14,5(12)13)1-2(8)9;;;/h3,14H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHKWNDHJHASTSC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3