Fontos dokumentumok
F4137
Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
indirect immunofluorescence: 1:200
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in indirect immunofluorescence
- in western blotting
- in immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg