Fontos dokumentumok
C5585
Monoclonal Anti-Biotin–Cy3™ antibody produced in mouse
clone BN-34, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Biotin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BN-34, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
indirect immunofluorescence: 1:200
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- fluorescent microscopy
- RNA fluorescence in situ hybridization (FISH){36
- immunostaining
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)