Fontos dokumentumok
F2883
Anti-Mouse IgG (whole molecule) F(ab′)2 fragment–FITC antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:128
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Mouse IgG (whole molecule) F(ab′)2 fragment is specific for mouse IgG subclasses G1, G2a, G2b, and G3 as demonstrated by Ouchterlony double diffusion using mouse myeloma proteins. The antibody product can be used to avoid background staining due to the presence of Fc receptors.
Egyediség
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors.
Immunogen
Alkalmazás
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg