Fontos dokumentumok
F0806
Factor IX human
aqueous glycerol solution, ≥145 units/mg protein
Szinonimák:
Christmas factor, Plasma thromboplastin component
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
form
aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥145 units/mg protein
molekulatömeg
55 kDa
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... F9(2158)
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Egység definíció
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1