233279
Coagulation Factor IX, Human Plasma
Coagulation Factor IX, Human Plasma, CAS 9001-28-9, is a native coagulation factor IX from human plasma. Sold on the basis of plasma equivalent units. 100 plasma equivalent units = 500 µg.
Szinonimák:
Coagulation Factor IX, Human Plasma, Antihemophilic Factor B, Christmas Factor, Plasma Thromboplastin Component, PTC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥150 units/mg protein (clotting assay)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1