Fontos dokumentumok
EP5895200001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets, pkg of 4 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 4.0 mL to 1,000 mL tubes and flasks and plates
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets
kiszerelés
pack of 1 ea
pkg of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5895200001
parameter
4,500 max. RCF (4,347 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5910R
Általános leírás
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG