Fontos dokumentumok
EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5920746006
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with Universal-Large bucket
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)