Fontos dokumentumok
EP5495400001
Eppendorf® FA-24x2 rotor
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.82
Jellemzők
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5495400001
parameter
10,000 rpm speed
tárolási hőmérséklet
room temp
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)