Fontos dokumentumok
EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
material
flat bottom
Jellemzők
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5825740009 (Global)
parameter
3,197 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
H
39 mm
Átmérő
11 mm
kompatibilitás
for use with 750 mL round bucket
Általános leírás
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Two adapters, each for 50 reaction vessels 1.5/2.0 mL. To be used with Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 round buckets or S-4x750.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG