EP5910770006
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 1000 mL, flat bottom, for rotor S-4xUniversal, set of 2 ea
Javasolt termékek
material
flat bottom
Jellemzők
for rotor S-4xUniversal
kiszerelés
case of 2 ea
set of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5910770006
palackkapacitás
1000 mL
Tulajdonságok és előnyök
- Polypropylene (PP) round bottle with flat bottom
- Wide neck for easy filling and dispensing of liquid without spillage
- Autoclavable for minimum of 50 autoclave cycles at 125 °C
- Compatible with centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal
- Maximum RCF: 4,415 x g
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG