Fontos dokumentumok
EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
Szinonimák:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.43
material
polypropylene bottle
round
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5820708000 (Global)
parameter
3250 × g max. RCF
kapacitás
750 mL
Tulajdonságok és előnyök
  • The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
  • Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)