Fontos dokumentumok
Z187860
Precisionware bottles
Wide-mouth, capacity 250 mL
Szinonimák:
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (45)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 12 ea
case of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F10625-0006
palackátmérő
58.5 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
  • Precisionware bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
  • Features a leak-proof closure cap for sample protection.
  • The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
  • Manufactured to strict DOT-2E specifications.
  • Molded pour lip for easy, no-spill pour.
  • Suitable for shipping.
Jogi információk
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)