Merck
EP5820707003
Eppendorf® Wide-mouth Bottle
square, with cap
Szinonimák:
Eppendorf 5820707003, container, flagon, glass bottle, lab bottle, laboratory bottle, reagent bottle, recepticle, sample container, vessel
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.82
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polypropylene bottle
polypropylene cap
square
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations
with cap
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5820707003
kapacitás
500 mL
Általános leírás
500 mL wide-neck bottle which are plastic vessels for preparing, transporting, storing and centrifuging solid and liquid samples and reagents. Can be centrifuged in aresol-tight conditions and is autoclavable (121C, 20 mins).
Alkalmazás
To use for preparing, transporting, storing and centrifuging solid and liquid samples and reagents
Tulajdonságok és előnyök
  • Polypropylene (PP) round bottle with flat bottom
  • Wide neck for easy filling and dispensing of liquid without spillage
  • Autoclavable for minimum of 50 autoclave cycles at 125 centigrade
  • Compatible with centrifuge 5810/5810 R with Rotor A-4-81 or S-4x500
  • Maximum RCF: 3250 x g
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)