Fontos dokumentumok
EP5427735003
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
holds 1 x 9-15 mL
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427735003
technika/technikák
centrifugation: suitable
furatméret
(small)
kompatibilitás
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG