Fontos dokumentumok
EP5895170005
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold x plates
to hold 0.2 mL to 500 mL tues and bottles
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5895170005
parameter
4,000 max. RCF (3,220 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5910R
Általános leírás
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)