Fontos dokumentumok
EP5702000010
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
About This Item
UNSPSC kód:
40161701
NACRES:
NB.78
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC, Schuko plug
Jellemzők
CE compliant
w/o rotor
gyártó/kereskedő neve
5702000010
Eppendorf® 5702000010
Eppendorf®
parameter
3000 × g
4400 rpm
technika/technikák
centrifugation: suitable
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG