Fontos dokumentumok
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5495508007
parameter
15,060 max. RCF (18,565 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5425
Általános leírás
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG