Fontos dokumentumok
EP5495515003
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
Szinonimák:
Eppendorf® Rotor Lid Seals
About This Item
UNSPSC kód:
41103913
NACRES:
NB.15
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5495515003
kompatibilitás
Centrifuge models 5420, 5425/R
Általános leírás
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-24x2/-PTFE (Centrifuge 5425/R)
Alkalmazás
CENTRIFUGATION
Tulajdonságok és előnyök
FA-24×2 (Centrifuge 5420, 5425/R)
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)