Fontos dokumentumok
EP5409715003
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5409715003 (Global)
parameter
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5427R
Általános leírás
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)