Fontos dokumentumok
EP5427757007
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
Méret kiválasztása
1 EA
597 000,00 Ft
597 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
597 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
597 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Jellemzők
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427757007 (Global)
Paraméterek
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5430/5430R
Általános leírás
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)