Fontos dokumentumok
EP5427750002
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-16-17, aerosol-tight, to hold, 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with lid and wind shield
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
with lid and wind shield
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427750002 (Global)
parameter
14,200 rpm
21,190 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5430/5430R
Általános leírás
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG