Fontos dokumentumok
EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427755004 (Global)
parameter
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5430/5430R
Általános leírás
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)