Fontos dokumentumok
EP5804736001
Eppendorf® Rotor Lid
aluminum, aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
About This Item
UNSPSC kód:
41103913
NACRES:
NB.82
material
aluminum
Jellemzők
aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804736001
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Általános leírás
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG