Fontos dokumentumok
EP5804715004
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
F45-30-11 30 x 1.5/2 ml, incl. aluminium lid
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804715004
parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG