Fontos dokumentumok
EP5424700004
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-Special
incl. lid, aerosol tight, coated
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 24 x 1.5/2.0 ml tubes
incl. lid, aerosol tight, coated
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5424700004
parameter
15,000 max. RCF (21,130 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5424/5424R
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)