Fontos dokumentumok
EP5409703005
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
About This Item
UNSPSC kód:
41103913
NACRES:
NB.82
material
aluminum
Jellemzők
aerosol-tight
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5409703005 (Global)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 5427 R
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG