Fontos dokumentumok
EP0030119835
Eppendorf® Tube Rack for 5.0, 15 and 50 mL Tube
Holds 12 x 5-15 mL tubes, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.12
material
polypropylene
white
Jellemzők
autoclavable
Holds 12 x 5-15 mL tubes
kiszerelés
pkg of 2 pieces
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 30119835
szín
white
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG