Fontos dokumentumok
Z742577
Workstation rack for 50 x 5 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.78
Jellemzők
Holds 50 x 5 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
méret
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
Általános leírás
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)