Fontos dokumentumok
EMU219071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse NRP2
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
Forma
lyophilized
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
TGAATCTCCAGGGTTTCCAGAGAAGTATCCACACAATCTGGACTGTACCTTCACCATCCTGGCCAAACCCAGGATGGAGATCATCCTACAGTTCCTGACCTTTGACCTGGAGCATGACCCTCTACAAGTGGGGGAAGGAGACTGTAAATATGACTGGCTGGACATCTGGGATGGCATTCCACATGTTGGACCTCTGATTGGCAAGTACTGTGGGACGAAAACACCCTCCAAACTC
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... NRP2(18187)
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)