EMU082481
MISSION® esiRNA
targeting mouse Stat3
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CATATGCAGCCAGCAAAGAGTCACATGCCACGTTGGTGTTTCATAATCTCTTGGGTGAAATTGACCAGCAATATAGCCGATTCCTGCAAGAGTCCAATGTCCTCTATCAGCACAACCTTCGAAGAATCAAGCAGTTTCTGCAGAGCAGGTATCTTGAGAAGCCAATGGAAATTGCCCGGATCGTGGCCCGATGCCTGTGGGAAGAGTCTCGCCTCCTCCAGACGGCAGCCACGGCAGCCCAGCAAGGGGGCCAGGCCAACCACCCAACAGCCGCCGTAGTGACAGAGAAGCAGCAGATGTTGGAGCAGCATCTTCAGGATGTCCGGAAGCGAGTGCAGGATCTAGAACAGAAAATGAAGGTGGTGGAGAACCTCCAGGACGACTTTGATTTCAACTACAAAACCCTCAAGAGCCAAGGAGACATGCAGGATCTGAATGGAAACAACCAGTCTGTGACCAGACAGAAGATGCAGCAGCTG
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... STAT3(20848) , Stat3(20848)
Related Categories
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?