Merck
MISSION® esiRNS
A képen két átlátszó műanyag mintacső látható piros csavaros kupakkal. Mindkét tubus tetején egy-egy feltűnő piros "M" logó látható.
MISSION® esiRNA-powered by Eupheria Biotech - az RNAi-kutatók számára egy bevált, költséghatékony és egyszerű módszert biztosítanak a fehérjekódoló gének és az lncRNS (hosszú nem kódoló RNS) poszt-transzkripciós elnémítására. A biológiailag előkészített esiRNS-ek siRNS-ek (természetes RNS, módosítások nélkül) heterogén pooljából állnak, amelyek mind ugyanazt az mRNS-szekvenciát célozzák meg. Ezek a többszörös némító kiváltók rendkívül specifikus és hatékony génkiütéseket eredményeznek, kisebb off-target hatásokkal, mint az egyes, kémiailag szintetizált siRNS-ek.
Ha többet szeretne megtudni a MISSION® esiRNA termékeinkről és azok specifikációiról, kattintson ide vagy keressen az alábbi géncélpontok alapján.
Látogasson el Frequently Asked Questions oldalunkra további információkért.