Merck
E6013
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid methyl ester
~10 mg/mL in methanol, ≥90%
Szinonimák:
Methyl (5Z,8Z,11Z)-5,8,11-eicosatrienoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H36O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.51
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
liquid
koncentráció
~10 mg/mL in methanol
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11,13-14,16-17H,3-9,12,15,18-20H2,1-2H3/b11-10-,14-13-,17-16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AESHPAQQBZWZMS-NWFXIAEYSA-N
Kiszerelés
Packaged under Argon.
Egyéb megjegyzések
Special Handling Instructions: All glassware and stainless steel syringes used for transferring this solutions should be cleaned, avoiding activating solvents such as strong acid, and then rinsed using absolute methanol and air dried. Transfer and removal of samples should be performed in indirect light and under an inert atmosphere, with the bulk kept below 10 °C. Return bulk to freezer storage as soon as possible. Eicosatrienoic acid methyl ester is unstable to oxygen and direct sunlight, therefore, extreme care should be taken in handling this product.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)