Fontos dokumentumok
E0885
Enterokinase from porcine intestine
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Szinonimák:
Enteropeptidase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
molekulatömeg
150 kDa
tisztítva
chromatography
összetétel
Protein, ≥20% Lowry
idegen aktivitás
aminopeptidase ≤1.5%
trypsin ≤1%, free
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3