Fontos dokumentumok
DMN70
GenElute™ Direct mRNA Miniprep Kits
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
GenElute™ Direct mRNA Miniprep Kit, GenElute™ mRNA Kit, Gen Elute
Általános leírás
a mechanical homogenizer. RNase is eliminated during a 10 minute proteinase K digestion. Sodium chloride is added, and polyadenylated RNA is captured on oligo(dT) polystyrene beads during a 10 minute incubation. For further enrichment, RNA may be released from the beads into fresh lysis solution and recaptured with the original beads. After 3 washes in a spin column, purified mRNA is eluted in 100 μl of 10 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- mRNA captured on oligo(dT) polystyrene beads in 10 minutes, with no mixing or rocking (Fig. 1)
- Poly (A)+ mRNA isolated from total RNA in 40 minutes (Fig. 2) or 60 minutes directly from cells and tissues (Fig. 3)
- Oligo(dT) polystyrene beads require fewer wash steps
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- Collection tube 70 ea
- Elution solution 10 mL
- Filtration columns with tubes 70 ea
- Lysis solution 120 mL
- 5 M NaCl 8 mL
- Oligo(dT)-polystyrene beads 2 mL
- Proteinase K 25 mg
- Spin columns with tubes 70 ea
- 40% Glycerol solution 3 mL
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Cikkek
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.