Fontos dokumentumok
MRN70
GenElute™ mRNA Miniprep Kit
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
GenElute™ mRNA Kit, Gen Elute
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 70 purifications
Minőségi szint
technika/technikák
RNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Quick and convenient reagent for use in the simultaneous isolation of RNA, DNA and protein
- Performs well with large or small amounts of tissue or cells and many samples can be simultaneously extracted
- One of the most effective methods for isolating total RNA. Purifications can be completed in only one hour starting with fresh tissue or cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.