D8679
Nunclon® cell culture dishes
L × W × H 245 mm × 245 mm × 20 mm
Szinonimák:
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene dishes with lids
square
leírás
square
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 16 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 166508
H × Sz × Ma
245 mm × 245 mm × 20 mm
edénykapacitás
135 mL
kötéstípus
Nunclon Delta surface
Általános leírás
- Large range available, treated for cell culture but with many other uses
- Optically clear and very flat for use in microscope
- Non-toxic
- Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)