Fontos dokumentumok
D7441
Daltroban
>98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[2-[(4-Chlorophenylsulfonyl)amino]ethyl]benzeneacetic acid, BM-13505, SKF-96148
Teszt
>98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
mp
132.5-137.4 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble 22 mg/mL
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C16H16ClNO4S/c17-14-5-7-15(8-6-14)23(21,22)18-10-9-12-1-3-13(4-2-12)11-16(19)20/h1-8,18H,9-11H2,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IULOBWFWYDMECP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TBXA2R(6915)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)