Merck
SMB00422
Sigma-Aldrich
Genkwanin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Puddumetin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.26
Beilstein:
292549
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1c2c(c(cc(c2)OC)O)C(=O)C=C1c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Genkwanin is a non-glycosylated flavonoid found in many herbs. It is an antitumor constituent and has anti-inflammatory activities.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)